Fortfahren mit
C3309
Cäsiumchlorid
BioXtra, ≥99.5% (titration)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 755.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CsCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.36
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-600-2
MDL number:
Assay:
≥99.5% (titration)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
CHF 755.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
powder
impurities
Insoluble matter, passes filter test
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-7.5 (20 °C, 3 M in H2O)
mp
645 °C (lit.)
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.00001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Na: ≤0.02%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.03 at 260 in H2O at 3 M, ≤0.03 at 280 in H2O at 3 M
application(s)
hematology
histology
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3011C6914940127
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.0%
assay
≥98%
assay
≥99.5% (with AgNO3, titration), ≥99.9 trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.002%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Co: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Ni: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, As: ≤0.00001%, Cd: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Li: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Na: ≤0.02%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
K: ≤0.05%, Li: ≤50.0 ppm, Mg: ≤1.0 ppm, Na: ≤0.1%, Ni: ≤1.0 ppm, Pb: ≤1.0 ppm, Rb: ≤0.1%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cäsiumchlorid
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)