Merck
448605
Sigma-Aldrich
Diethoxy(methyl)phenylsilan
97%
Synonym(e):
Methyl-phenyl-diethoxysilan
Größe auswählen
10 ML
CHF 61.90
CHF 61.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
CHF 61.90
About This Item
Lineare Formel:
C6H5Si(OC2H5)2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.34
Beilstein:
2938396
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 61.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
bp
117 °C/31 mmHg (lit.)
Dichte
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Si](C)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C11H18O2Si/c1-4-12-14(3,13-5-2)11-9-7-6-8-10-11/h6-10H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
MNFGEHQPOWJJBH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)