Wichtige Dokumente
447048
1,2-Bis(trichlorsilyl)ethan
97%
Synonym(e):
1,1,1,4,4,4-Hexachlor-disilethylen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.475 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
27-29 °C (lit.)
Dichte
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Si](Cl)(Cl)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl6Si2/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8/h1-2H2
InChIKey
WDVUXWDZTPZIIE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?