Merck
444413
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valinol
96%
Größe auswählen
5 G
CHF 167.00
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 167.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]23/D −23°, c = 1 in chloroform
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
208 °C (lit.)
Dichte
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H21NO3/c1-7(2)8(6-12)11-9(13)14-10(3,4)5/h7-8,12H,6H2,1-5H3,(H,11,13)/t8-/m1/s1
InChIKey
OOQRRYDVICNJGC-MRVPVSSYSA-N
Anwendung
Starting material for the synthesis of enantiopure homo-β-amino acids.[1][2] Used in the efficient synthesis of enantiopure tetrahydroisoquinolines.[3] Intermediate in the one-pot conversion of amino acid carbamates to N-derivatized 2-oxazolidinones.[4]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Huwe, C.M. Blechert, S.
Tetrahedron Letters, 35, 9533-9533 (1994)
Tietze, L.F. Burkhardt, O.
Synthesis, 1331-1331 (1994)
R. Caputo et al.
Tetrahedron Letters, 36, 167-167 (1995)
Caputo, R. et al.
Tetrahedron, 51, 12337-12337 (1995)