Wichtige Dokumente
442542
Methylquecksilber(II)-iodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: mercury
mp (Schmelzpunkt)
145 °C (lit.)
SMILES String
C[Hg]I
InChI
1S/CH3.Hg.HI/h1H3;;1H/q;+1;/p-1
InChIKey
JVDIOYBHEYUIBM-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)