Merck
442054
Sigma-Aldrich
Bis-(pentamethylcyclopentadienyl)-osmium
Synonym(e):
Decamethylosmocen
About This Item
Lineare Formel:
Os(C5(CH3)5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: osmium
reagent type: catalyst
SMILES String
[Os].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Os/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
InChIKey
WYNCXKXLRLACSX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for synthesis of:
  • Bimetallic manganese tricarbonyl-capped metallocenes
  • 30-Electron triple-decker complexes of iron group metals
  • Nonamethylosmocenylcarbenium ions
  • Decamethyl osmocene derivatives
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)