Merck
441694
Sigma-Aldrich
2,2-Bis-(tert.-butylperoxy)-butan -Lösung
50 wt. % in mineral oil
About This Item
Lineare Formel:
C2H5C[OOC(CH3)3]2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
active oxygen content, 6.8 wt. %
t1/2
10 hr(92 °C)
Konzentration
50 wt. % in mineral oil
Brechungsindex
n20/D 1.445
mp (Schmelzpunkt)
≥80 °C (SADT)
Dichte
0.88 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C
Anwendung
Free radical polymerization initiator.
Initiator for polymerization and copolymerization of styrene, ethylene and acrylics in solution, suspension and bulk polymerizations.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
118.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1