Merck
441473
Sigma-Aldrich
tert.-Butylperoxy-isopropylcarbonat -Lösung
75 wt. % in aliphatic hydrocarbons
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHOCO3C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.21
UNSPSC-Code:
12162002
Konzentration
75 wt. % in aliphatic hydrocarbons
Brechungsindex
n20/D 1.448
Dichte
0.87 g/mL at 25 °C
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. C
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
116.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)