Wichtige Dokumente
438456
Natriumazid
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Hydrazoic acid sodium salt, NSC 3072
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Löslichkeit
soluble 65 g/L at 20 °C (completely)
SMILES String
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
InChIKey
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Als Spritzschutz empfohlene Handschuhe
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Brain
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?