Wichtige Dokumente
437786
Diethylchlormalonat
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
Dichte
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
SMILES String
CCOC(=O)C(Cl)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H11ClO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
WLWCQKMQYZFTDR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?