Wichtige Dokumente
359890
Dimethylbrommalonat
technical grade, 90%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.460 (lit.)
bp
105-108 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
COC(=O)C(Br)C(=O)OC
InChI
1S/C5H7BrO4/c1-9-4(7)3(6)5(8)10-2/h3H,1-2H3
InChIKey
NEMOJKROKMMQBQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)