Merck
436801
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Lactamid
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +21.0°, c = 10 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
50-53 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H](O)C(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(5)3(4)6/h2,5H,1H3,(H2,4,6)/t2-/m1/s1
InChIKey
SXQFCVDSOLSHOQ-UWTATZPHSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable