Merck
242446
Sigma-Aldrich
Suberinsäuremonomethylester
97%
Synonym(e):
mono-Methylsuberat
Größe auswählen
1 G
CHF 47.10
5 G
CHF 198.00
CHF 47.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 47.10
5 G
CHF 198.00
About This Item
Lineare Formel:
HO2C(CH2)6CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 47.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
185-186 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17-19 °C (lit.)
Dichte
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
SMILES String
COC(=O)CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6-8(10)11/h2-7H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
KOVPXZDUVJGGFU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The effects of suberic acid monomethyl ester (monomethyl suberate) on liver lactate metabolism was studied[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R Rognstad
Biomedica biochimica acta, 50(7), 921-930 (1991-01-01)
We have examined the effects of salicylate on fluxes of lactate metabolism in rat hepatocytes using a steady state model. Salicylate produces an uncoupling effect, an inhibition of gluconeogenesis, a marked activation of pyruvate dehydrogenase flux, and an inhibition of