Merck
436038
Sigma-Aldrich
Eisen(III)-phosphat Tetrahydrat
Synonym(e):
Eisenphosphat Tetrahydrat
Größe auswählen
100 G
CHF 44.40
CHF 44.40
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 44.40
About This Item
Lineare Formel:
FePO4 · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.88
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
97-103% (with sodium thiosulphate, titration)
Form:
powder
CHF 44.40
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97-103% (with sodium thiosulphate, titration)
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Fe, 24%
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O.O.O.O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Fe.H3O4P.4H2O/c;1-5(2,3)4;;;;/h;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q+3;;;;;/p-3
InChIKey
RTOYJIFECJCKIK-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.