Merck
434450
Sigma-Aldrich
Poly(1-vinylpyrrolidon-co-styrol)
38 % emulsion in H2O, <0.5 μm particle size
Synonym(e):
Styrene-N-Vinylpyrrolidone copolymer, Styrene-vinylpyrrolidinone copolymer, Styrene-vinylpyrrolidone copolymer, Vinylpyrrolidinone-styrene polymer
Größe auswählen
1 L
CHF 92.50
CHF 92.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
CHF 92.50
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 92.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
styrene, 64 wt. % (dry basis)
Konzentration
38 % emulsion in H2O
Partikelgröße
<0.5 μm
pH-Wert
2-5
Viskosität
200-800 cP(25 °C, Brookfield, spindle #3) (20 rpm)(lit.)
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N2(CCCC2=O)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8.C6H9NO/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-7H,1H2;2H,1,3-5H2
InChIKey
ADNXYZUJPHVRPJ-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Stable, moderately viscous emulsion with high acid and salt tolerance. Forms strong, light-stable films with high water resistance.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)