Merck
433357
Sigma-Aldrich
2-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol
98%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(CF3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
98%
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.482 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
Dichte
1.479 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
Oc1cccc(c1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3O/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12/h1-3,12H
InChIKey
BGXZMBZFGAIBDH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol is an oxygen containing building block used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)