Wichtige Dokumente
432253
Teflinsäure
Synonym(e):
Tellurium fluoride hydroxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.24 atm ( 25 °C)
bp
~60 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
~40 °C (lit.)
Dichte
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O[Te](F)(F)(F)(F)F
InChIKey
OAOSLENTGBMCNC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)