Merck
431893
Sigma-Aldrich
(S)-1,1′-Binaphthalin-2,2′-diyl-bis-(trifluormethansulfonat)
97%
Synonym(e):
(S)-1,1′-Bi-2-naphthol-bis-(trifluormethansulfonat)
About This Item
Lineare Formel:
(CF3SO3C10H6-)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
550.45
Beilstein:
3579131
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]21/D +148°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
83-85 °C (lit.)
InChI
1S/C22H12F6O6S2/c23-21(24,25)35(29,30)33-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)34-36(31,32)22(26,27)28/h1-12H
InChIKey
OYJLCOSEYYZULE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Used as an intermediate in the preparation of chiral phosphine ligands[1] for asymmetric synthesis.[2]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Acta Chemica Scandinavica, 50, 259-259 (1996)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1945-1945 (1993)