428558
5-(4-Nitrophenyl)-2-furancarbonsäure
96%
Synonym(e):
5-(4-Nitrophenyl)-2-furancarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
255-257 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO5/c13-11(14)10-6-5-9(17-10)7-1-3-8(4-2-7)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)
InChIKey
FXZTYDPWMQBTDH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable