Merck
426032
Sigma-Aldrich
Boc-3-iod-D-Ala-OMe
99%
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)-3-iod-D-alaninmethylester, Boc-β-iod-D-Ala-OMe, Boc-3-iod-D-alanin-methylester
Größe auswählen
5 G
CHF 216.00
CHF 216.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 216.00
About This Item
Lineare Formel:
ICH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 216.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
55-59 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)[C@@H](CI)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H16INO4/c1-9(2,3)15-8(13)11-6(5-10)7(12)14-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,13)/t6-/m1/s1
InChIKey
UGZBFCCHLUWCQI-ZCFIWIBFSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)