Wichtige Dokumente
425591
4,6-Dichlor-2,5-diphenylpyrimidin
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
130-133 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
phenyl
SMILES String
Clc1nc(nc(Cl)c1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H10Cl2N2/c17-14-13(11-7-3-1-4-8-11)15(18)20-16(19-14)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
SYZDNTMHIDTVBR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?