Unfortunately, the stabilizer for this product is considered proprietary.
Wichtige Dokumente
425478
Schwefeltrioxid
contains stabilizer, ≥99%
Synonym(e):
Schwefelanhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.8 (vs air)
Dampfdruck
280 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99%
Enthält
stabilizer
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
bp
44.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16.8 °C (lit.)
Dichte
1.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=S(=O)=O
InChI
1S/O3S/c1-4(2)3
InChIKey
AKEJUJNQAAGONA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
what is the name of stabilizer present in sulfur trioxide powder ?