423920
1-Phenyl-1H-tetrazol-5-thiol Natriumsalz
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 1g/15ml, clear
SMILES String
[Na]Sc1nnnn1-c2ccccc2
InChI
1S/C7H6N4S.Na/c12-7-8-9-10-11(7)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,10,12);/q;+1/p-1
InChIKey
RSZMKAPXKXEWBY-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)