Wichtige Dokumente
423823
Tetraamminpalladium(II)-nitrat -Lösung
10 wt. % in H2O, 99.99%
Synonym(e):
Tetraamminedinitratopalladium, Tetraamminepalladium dinitrate
Qualitätsniveau
Assay
99.99%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Konzentration
10 wt. % in H2O
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C
SMILES String
N.N.N.N.[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.4H3N.Pd/c2*2-1(3)4;;;;;/h;;4*1H3;/q2*-1;;;;;+2
InChIKey
WIDMMNCAAAYGKW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Pd/C catalyst for the decarbonylation of heptanoic acid to 1-hexene.
- Pd/Al2O3 catalyst for the decomposition of formic acid.
- Pd/CNT catalyst for the dehalogenation of triclosan in water.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?