Merck
423645
Sigma-Aldrich
Kupfer(I)-cyanid-15N
98 atom % 15N
Größe auswählen
250 MG
CHF 389.00
CHF 389.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 389.00
About This Item
Lineare Formel:
CuC15N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 389.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
454 °C (lit.)
Dichte
2.920 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Cu]C#[15N]
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/i2+1;
InChIKey
DULSAGLWMRMKCQ-CGOMOMTCSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver,spleen,Bone marrow
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)