Wichtige Dokumente
422541
Ethyl-5-methylsalicylat
98%
Synonym(e):
Ethyl-2-hydroxy-5-methylbenzoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.522 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
Dichte
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1cc(C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-10(12)8-6-7(2)4-5-9(8)11/h4-6,11H,3H2,1-2H3
InChIKey
ZGYXABNSOOACGL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?