Merck
418587
Sigma-Aldrich
Poly(melamin-co-formaldehyd), butyliert, -Lösung
average Mn ~1,250, 95 wt. % in 1-butanol
Synonym(e):
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, butyl ether
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Form
liquid
Mol-Gew.
average Mn ~1,250
Konzentration
95 wt. % in 1-butanol
Brechungsindex
n20/D 1.49
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C3H6N6.CH2O/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1;1-2/h(H6,4,5,6,7,8,9);1H2
InChIKey
IVJISJACKSSFGE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Cross-linking agent.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)