Merck
418412
Sigma-Aldrich
Poly(vinylbutyral-co-vinylalkohol-co-vinylacetat)
average Mw 90,000-120,000, powder
Synonym(e):
Poly(vinyl butyral-vinyl alcohol-vinyl acetate)
Größe auswählen
250 G
CHF 260.00
CHF 260.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
CHF 260.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 260.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mw 90,000-120,000
Zusammensetzung
acetate, 1 wt. %
hydroxyl, 11 wt. %
vinyl butyral, 88 wt. %
Viskosität
40-90 cSt, 7.5 wt. % in anhydrous methanol(20 °C, Ostwald)(lit.)
Übergangstemp.
Tg 72-78 °C
Löslichkeit
alcohols, glycol ethers and dioxane: soluble
Dichte
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H14O2.C4H6O2.C2H4O/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3;1-3-6-4(2)5;1-2-3/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3;3H,1H2,2H3;2-3H,1H2
InChIKey
RNNFCYZWIQZWQV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ceramic binder, dry toners, wood coatings, composite fiber binders, structural adhesives and interlayer in safety glass.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Good binding efficiency, optical clarity and adhesion to a variety of surfaces.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)