Wichtige Dokumente
189480
Poly(vinylacetat)
average Mw ~100,000 by GPC, beads
Synonym(e):
Polyvinylacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
beads
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mw ~100,000 by GPC
Viskosität
17-21 sec.(25 °C, Ford, no. 4)(lit.)
Dichte
1.18 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChIKey
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Ausgangsmaterial zum Herstellen von Polymerfasern für Gas- und Feuchtigkeitssensoranwendungen. Citronensäure-dotierte PVAc-Nanofasermatten können zum Entwickeln von Sensoren für Trimethylamingas bei Raumtemperatur eingesetzt werden.
- Polymerbeschichtung für schwimmende Tabletten mit einer kontrollierten Arzneimittelabgabe. PVAc eignet sich als Arzneiträgerstoff für eine zuverlässige und sichere Arzneimittelabgabe. PVAc-basierte Matrixtabletten fließen aufgrund ihrer intrinsisch geringen Dichte und hohen Elastizität der Polyvinylacetatbeschichtung.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)