Merck
417653
Sigma-Aldrich
Methanol-d4
≥99.8 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
Synonym(e):
Methyl-d3-alkohol d, Tetradeuteromethanol
About This Item
Lineare Formel:
CD3OD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.07
Beilstein:
1733278
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Isotopenreinheit
≥99.8 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Enthält
1 % (v/v) TMS
Expl.-Gr.
5.5-36.5 % (lit.)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.025% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-99 °C (lit.)
Dichte
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methanol-d4 (CD3OD) ist ein deuteriertes NMR-Lösungsmittel, das 1 % (v/v) TMS (Tetramethylsilan) enthält. Es findet bei der NMR-basierten Forschung und Analyse Verwendung. Die absolute Infrarot-Absorptionsintensität von CD3OD beträgt Berichten zufolge zwischen 8000 und 350 cm-1.
Anwendung
Methanol-d4 kann als Lösungsmittel zur Analyse der Austauschrate von Methoxylgruppen in Campher- und Norcampher-Dimethylketalen verwendet werden.
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Infrared intensities of liquids. XVII. Infrared refractive indices from 8000 to 350 cm-1, absolute integrated absorption intensities, transition moments, and dipole moment derivatives of methan-d3-ol and methanol-d4 at 25?C.
Bertie JE and Zhang SL.
J. Chem. Phys. , 101(10), 8364-8379 (1994)
The Rates of Methoxyl Exchange of Camphor and Norcamphor Dimethyl Ketals in Methanol-d4.
Traylor TG and Perrin CL.
Journal of the American Chemical Society, 88(21), 4934-4942 (1966)
Cheng-Kun Lin et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(7), 2100-2107 (2014-12-20)
A straightforward synthesis of novel, 2-heterocyclyl polyhydroxylated pyrrolidines is described. Stereocontrolled additions of nucleophiles to cyclic nitrones generated the corresponding 2,3-trans adducts, allowing the synthesis of the corresponding pyrrolidines via key intermediates bearing an alkyne and a nitrile oxide. Three
Jon Kapla et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(34), 22438-22447 (2015-08-08)
The disaccharide trehalose (TRH) strongly affects the physical properties of lipid bilayers. We investigate interactions between lipid membranes formed by 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) and TRH using NMR spectroscopy and molecular dynamics (MD) computer simulations. We compare dipolar couplings derived from DMPC/TRH
William L Scott et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(1), 34-43 (2008-12-25)
For the successful implementation of Distributed Drug Discovery (D(3)) (outlined in the accompanying Perspective), students, in the course of their educational laboratories, must be able to reproducibly make new, high quality, molecules with potential for biological activity. This article reports