Wichtige Dokumente
416673
Bis(cyclopentadienyl)zirconium(IV)-bis(trifluormethansulfonate)tetrahydrofuran-Komplex
97%
Synonym(e):
Di-(cyclopentadienyl)-zirkonium-bis-(trifluormethansulfonat) THF Komplex, Zirkonocen-bis-(trifluormethansulfonat) THF-Komplex
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: zirconium
reagent type: catalyst
SMILES String
[Zr++].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.C3CCOC3.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5.C4H8O.2CHF3O3S.Zr/c3*1-2-4-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-5H;1-4H2;2*(H,5,6,7);/q;;;;;+2/p-2
InChIKey
OFTAVORSNHLQHT-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Reactant for polyoxometalate transfer for synthesis of zirconocene polyoxometalate
Transition metal based Lewis acid catalyst
Catalyst for:
- Mukaiyama cross-aldol reactions
- Diels-Alder reactions
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)