41570
3-(N,N-Dimethyloctadecylammonio)-propansulfonat
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
3-(N,N-Dimethylstearylammonio)-propansulfonat, 3-(Stearyl-dimethylammonio)-propansulfonat, N-Octadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat, SB3-18
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
zwitterionic
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (TLC)
Form
powder
Mol-Gew.
419.71 g/mol
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
257-260 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N](C)(C)CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C23H49NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-24(2,3)22-20-23-28(25,26)27/h4-23H2,1-3H3
InChIKey
DIROHOMJLWMERM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?