Merck
41308
Sigma-Aldrich
2,3,5-Tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranosylcyanid
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
2,5-Anhydro-3,4,6-tri-O-benzoyl-D-allononitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H21NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
471.46
Beilstein:
1443499
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
SMILES String
O=C(OC[C@H]1O[C@@H](C#N)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H]1OC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H21NO7/c28-16-21-23(34-26(30)19-12-6-2-7-13-19)24(35-27(31)20-14-8-3-9-15-20)22(33-21)17-32-25(29)18-10-4-1-5-11-18/h1-15,21-24H,17H2/t21-,22+,23-,24+/m0/s1
InChIKey
OFMYTVNDIRTGMR-UARRHKHWSA-N
Sonstige Hinweise
Building block for C-nucleoside synthesis[1][2][3]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A. Dondoni et al.
Helvetica Chimica Acta, 85, 3331-3331 (2002)
M. Manferdini et al.
Tetrahedron, 58, 1005-1005 (2002)
P.J. Dudfield et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2937-2937 (1999)