Merck
412848
Sigma-Aldrich
Dodecyl- und Tetradecylglycidylether
technical grade
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Form
liquid
Äquiv.gew.
≥0.32
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCOCC1CO1.CCCCCCCCCCCCCOCC2CO2.CCCCCCCCCCCCCCOCC3CO3
InChI
1S/C17H34O2.C16H32O2.C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-15-17-16-19-17;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-14-16-15-18-16;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-15-14-17-15/h17H,2-16H2,1H3;16H,2-15H2,1H3;15H,2-14H2,1H3
InChIKey
CKNWGKWITWNVEY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dodecyl and tetradecyl glycidyl ethers participates in the synthesis of high molecular weight poly(ethylene oxide)-b-poly(alkylglycidyl ether) diblock copolymers.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Core-corona nanoparticles formed by high molecular weight poly (ethylene oxide)-b-poly (alkylglycidyl ether) diblock copolymers.
Petrov P, et al.
Polymer, 43(25), 6641-6651 (2002)