Merck
412791
Sigma-Aldrich
N-tert.-Butyloxycarbonyloxy-carbamidsäure-tert.-butylester
97%
Synonym(e):
N,O-Di-Boc-hydroxylamin, N,O-Bis-tert.-butyloxycarbonyl-hydroxylamin, N,O-Bis-Boc-hydroxylamin
Größe auswählen
5 G
CHF 91.70
CHF 91.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 91.70
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COCONHOCOOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.26
Beilstein:
1794022
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 91.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
67-70 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NOC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO5/c1-9(2,3)14-7(12)11-16-8(13)15-10(4,5)6/h1-6H3,(H,11,12)
InChIKey
AGOSGCWATIJZHQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
N,O-Di-Boc-hydroxylamine (N,O-Bis(tert-butoxycarbonyl)hydroxylamine) may be used for the synthesis of the following:
  • 5-lipoxygenase inhibitor LY280810[1]
  • hydroxylamines[1]
  • hydroxamic acids[1],[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The use of N, O-bis (tert-butoxycarbonyl)-hydroxylamine in the synthesis of N-hydroxylamines and hydroxamic acids.
Staszak MA and Doecke CW.
Tetrahedron Letters, 35(23), 6021-6024 (1994)
A facile synthesis of N, O-bis (tert-butoxycarbonyl)-hydroxylamine.
Staszak MA and Doecke CW.
Tetrahedron Letters, 34(44), 7043-7044 (1993)
A convenient method for the preparation of hydroxamic acids.
Reddy AS, et al.
Tetrahedron Letters, 41(33), 6285-6288 (2000)