Merck
592951
Sigma-Aldrich
3-(Benzyloxycarbonylamino)-1-propanal
95%
Synonym(e):
3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyd, 3-[(Carbobenzyloxy)amino]-propionaldehyd
Größe auswählen
1 G
CHF 95.90
CHF 95.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 95.90
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2O2CNHCH2CH2CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 95.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
52-57 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
amine
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)CCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO3/c13-8-4-7-12-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,8H,4,7,9H2,(H,12,14)
InChIKey
PQMOZOQTXKMYSK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)