Wichtige Dokumente
412562
(S)-(−)-Propylendiamin -dihydrochlorid
99%
Synonym(e):
(S)-(−)-1,2-Diaminopropan -dihydrochlorid, (S)-1,2-Propandiamin -dihydrochlorid
Qualitätsniveau
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]22/D −4°, c = 20 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
227-229 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
Cl.Cl.C[C@H](N)CN
InChI
1S/C3H10N2.2ClH/c1-3(5)2-4;;/h3H,2,4-5H2,1H3;2*1H/t3-;;/m0../s1
InChIKey
AEIAMRMQKCPGJR-QTNFYWBSSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?