411485
Diisopropylmalonat
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.412 (lit.)
bp
93-95 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C9H16O4/c1-6(2)12-8(10)5-9(11)13-7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChIKey
QRVSDVDFJFKYKA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- 3-substituted coumarins
- 2-carboisopropoxy-3-hydroxyquinoxaline-di-N-oxide
- 2-carboisopropoxy-3-hydroxy-6-methoxylquinoxaline-di-N-oxide
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter