Merck
409618
Sigma-Aldrich
Bis[bis(trimethylsilyl)amino]zinn(II)
Synonym(e):
Bis(bis(trimethylsilyl)amino)stannylene, Tin bis[bis(trimethylsilyl)amide], Tin(II) bis(hexamethyldisilazide)
About This Item
Lineare Formel:
[[(CH3)3Si]2N]2Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
439.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: tin
Brechungsindex
n20/D 1.514 (lit.)
bp
112 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37-38 °C (lit.)
Dichte
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)N([SnH2]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.Sn/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h2*1-6H3;/q2*-1;+2
InChIKey
WLNIUEYAQZRJFS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent for the conversion of aldehydes and ketones to N,N-dialkyleneamines.[1][2]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5063-5063 (1992)
Synlett, 131-131 (1993)