Merck
406724
Sigma-Aldrich
Glycerin-tris-[poly-(propylenglykol), Amin-Endgruppen]-ether
average Mn ~5,000
About This Item
Lineare Formel:
[-CH(CH2-)2][[OCH2CH(CH3)]nNH2]3
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Mol-Gew.
average Mn ~5,000
Dichte
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(N)CO.CC(O)CO.OCC(O)CO
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter