14529
O,O′-Bis-(2-aminopropyl)-polypropylenglykol-block-polyethylenglykol-block-polypropylenglykol
Mw 1,900
Synonym(e):
Jeffamine® ED-2003
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
O,O′-Bis-(2-aminopropyl)-polypropylenglykol-block-polyethylenglykol-block-polypropylenglykol, 1,900
Form
solid
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves