Merck
404942
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-formiat Hydrat
97%
Synonym(e):
Ameisensäure Kupfer(II)-salz Hydrat
About This Item
Lineare Formel:
(HCO2)2Cu · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.58 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
SMILES String
O.[H]C(=O)O[Cu]OC([H])=O
InChI
1S/2CH2O2.Cu.H2O/c2*2-1-3;;/h2*1H,(H,2,3);;1H2/q;;+2;/p-2
InChIKey
NOHDJXFJXJZYGO-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable