Wichtige Dokumente
404756
N-Benzylphthalimid
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
114-116 °C (lit.)
SMILES String
O=C1N(Cc2ccccc2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C15H11NO2/c17-14-12-8-4-5-9-13(12)15(18)16(14)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
InChIKey
WITXFYCLPDFRNM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?