Wichtige Dokumente
40421
1,11-Diamino-3,6,9-trioxaundecan
≥98.0% (GC), for peptide synthesis
Synonym(e):
2,2′-[Oxy-bis-(ethylenoxy)]-diethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
1,11-Diamino-3,6,9-trioxaundecan, ≥98.0% (GC)
Assay
≥98.0% (GC)
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
SMILES String
NCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C8H20N2O3/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h1-10H2
InChIKey
NIQFAJBKEHPUAM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)