Wichtige Dokumente
40216
Kaliumhydroxid
semiconductor grade PURANAL™ (Honeywell 17851)
Synonym(e):
Aetzkali
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
semiconductor grade PURANAL™ (Honeywell 17851)
Dampfdruck
1 mmHg ( 719 °C)
Assay
≥86%
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
specification on request
mp (Schmelzpunkt)
361 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 1120 g/L
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?