Merck
401609
Sigma-Aldrich
(2,2′-Bipyridin)dichlorplatin(II)
96%
Synonym(e):
Dichloro(2,2′-bipyridine)platinum, Dichloro(bipyridine)platinum
Größe auswählen
1 G
CHF 257.00
CHF 257.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 257.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8Cl2N2Pt
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 257.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Pt]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2.2ClH.Pt/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChIKey
YVQNEQKKLNWXEM-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)