Merck
400971
Sigma-Aldrich
Calciumphosphid
Synonym(e):
Calcium Photophor, Tricalcium diphosphide
About This Item
Lineare Formel:
Ca3P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
chunks
Partikelgröße
1-7 mm
SMILES String
[Ca]=P[Ca]P=[Ca]
InChI
1S/3Ca.2P
InChIKey
HMTIWQQJRUFNAF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)