Merck
400440
Sigma-Aldrich
Phosphornitrilfluorid Trimer
99%
Synonym(e):
Hexafluor-cyclotriphosphazen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
F6N3P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
bp
50.9 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
25-30 °C (lit.)
SMILES String
Fp1(F)np(F)(F)np(F)(F)n1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)