Wichtige Dokumente
396257
Calciumtetrafluoroborat Hydrat
technical grade, 70%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
70%
Form
powder
SMILES String
O.[Ca++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.Ca.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
InChIKey
JOBMOPDWSRCZNE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)