Merck
389986
Sigma-Aldrich
Calciumborhydrid-bis(tetrahydrofuran)
Synonym(e):
Calcium(+2) borohydride bis(tetrahydrofuran)
Größe auswählen
5 G
CHF 179.00
CHF 179.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 179.00
About This Item
Lineare Formel:
Ca(BH4)2· 2C4H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 179.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
[BH4-].[BH4-].[Ca++].C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.2BH4.Ca/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-4H2;2*1H4;/q;;2*-1;+2
InChIKey
QNDQIIWFODWXIW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Reactant for preparation of calcium tetradecahydroundecaborate used for synthesizing other salts with boron hydride nido-borates
Calcium borohydride bis(tetrahydrofuran) can be used as a selective reducing agent to reduce α,β-unsaturated lactone derivatives (pterocidin) to corresponding diols without reducing the conjugated C-C double bond.[1]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Absolute configuration of pterocidin, a potent inhibitor of tumor cell invasion from a marine-derived Streptomyces
Igarashi Y, et al.
Tetrahedron Letters, 53(6), 654-656 (2012)
Artikel
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials